Documenti fondamentali
COM497519259
Combi-Blocks, Inc.
(3,3-Difluorocyclobutyl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(3,3-difluorocyclobutyl)methanamine
Inchi Code
1S/C5H9F2N/c6-5(7)1-4(2-5)3-8/h4H,1-3,8H2
InChI
BUVXADKKXYLSTP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-2305
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-2305
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)