Documenti fondamentali
COM497518261
Combi-Blocks, Inc.
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid sodium salt
Scegli un formato
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 281.52
25 G
CHF 946.08
SKU del venditore: QJ-9862-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 281.52
25 G
CHF 946.08
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.54
Numero MDL:
SKU del venditore: QJ-9862-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
sodium 4-chloro-2-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C7H4ClFO2.Na/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4;/h1-3H,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI
LTDKNRAWRKPQGT-UHFFFAOYSA-M
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QJ-9862
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QJ-9862
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)