Documenti fondamentali
COM497511473
Combi-Blocks, Inc.
(3-Methyl-1-adamantyl)amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.74
Numero MDL:
Iupac Name
(1s,3s,5R,7S)-3-methyladamantan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H19N.ClH/c1-10-3-8-2-9(4-10)6-11(12,5-8)7-10;/h8-9H,2-7,12H2,1H3;1H/t8-,9+,10-,11-;
InChI
WITBNCXKULHPMW-PSTHQBHOSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-2423
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-2423
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)