Documenti fondamentali
COM497509350
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl 3-chloropropanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.65
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
benzyl 3-chloropropanoate
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c11-7-6-10(12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
InChI
OOQHRQQUQCZZHF-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5895
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5895
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)