Documenti fondamentali
COM490024497
Combi-Blocks, Inc.
4-chloropyridin-3-ol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.01
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloropyridin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H4ClNO.ClH/c6-4-1-2-7-3-5(4)8;/h1-3,8H;1H
InChI
MFBOUPNOMMWXKF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-6480
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-6480
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)