Documenti fondamentali
COM490023663
Combi-Blocks, Inc.
1-Chloro-4-fluoronaphthalene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.61
Numero MDL:
Iupac Name
1-chloro-4-fluoronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H6ClF/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
InChI
LVFMFXXIVHBEDF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-5025
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-5025
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)