Documenti fondamentali
COM490023464
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloromesitylene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.64
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-1,3,5-trimethylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11Cl/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
InChI
WDZACGWEPQLKOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-4675
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-4675
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)