Documenti fondamentali
COM490022450
Combi-Blocks, Inc.
tert-butyl N-[(5-fluoro-2-nitrophenyl)methyl]carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.26
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (5-fluoro-2-nitrobenzyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H15FN2O4/c1-12(2,3)19-11(16)14-7-8-6-9(13)4-5-10(8)15(17)18/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,14,16)
InChI
ZPOBWTLIRAOIRR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-1698
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-1698
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)