COM490021783
Combi-Blocks, Inc.
1,5-Difluoro-2-methoxy-3-nitrobenzene
Scegli un formato
SKU del venditore: YF-0564-1G
CHF 267.68
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: YF-0564-1G
CHF 267.68
Iupac Name
1,5-difluoro-2-methoxy-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5F2NO3/c1-13-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10(11)12/h2-3H,1H3
InChI
JLIOVJNEVORVCL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-0564
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)