Documenti fondamentali
COM490020744
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butylmethoxyphenylsilyl bromide
Scegli un formato
250 MG
CHF 143.07
1 G
CHF 253.83
SKU del venditore: QC-5252-250MG
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 143.07
1 G
CHF 253.83
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.24
Numero MDL:
SKU del venditore: QC-5252-250MG
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
bromo(tert-butyl)methoxy(phenyl)silane
Inchi Code
1S/C11H17BrOSi/c1-11(2,3)14(12,13-4)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3
InChI
VFFLZSQFWJXUJJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-5252
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-5252
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)