Documenti fondamentali
COM466003466
Combi-Blocks, Inc.
N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]but-3-enamide
Scegli un formato
250 MG
CHF 267.68
1 G
CHF 503.04
SKU del venditore: OT-4105-250MG
CHF 267.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 267.68
1 G
CHF 503.04
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.26
Numero MDL:
SKU del venditore: OT-4105-250MG
CHF 267.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(4-methoxybenzyl)but-3-enamide
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-3-4-12(14)13-9-10-5-7-11(15-2)8-6-10/h3,5-8H,1,4,9H2,2H3,(H,13,14)
InChI
FXINRZVKCHGHEM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4105
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4105
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)