Documenti fondamentali
COM456878840
Combi-Blocks, Inc.
4-(2-Bromo-4-chlorophenyl)morpholine
Scegli un formato
250 MG
CHF 170.76
1 G
CHF 336.90
5 G
CHF 959.93
SKU del venditore: OT-2396-250MG
CHF 170.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 170.76
1 G
CHF 336.90
5 G
CHF 959.93
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.56
Numero MDL:
SKU del venditore: OT-2396-250MG
CHF 170.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2-bromo-4-chlorophenyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H11BrClNO/c11-9-7-8(12)1-2-10(9)13-3-5-14-6-4-13/h1-2,7H,3-6H2
InChI
HGZHAHONVGMGHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2396
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2396
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)