Documenti fondamentali
COM456878711
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 1-butyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
Scegli un formato
1 G
CHF 129.23
5 G
CHF 267.68
10 G
CHF 392.28
25 G
CHF 724.56
100 G
CHF 1’721.40
SKU del venditore: WZ-9325-1G
CHF 129.23
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 129.23
5 G
CHF 267.68
10 G
CHF 392.28
25 G
CHF 724.56
100 G
CHF 1’721.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.31
Numero MDL:
SKU del venditore: WZ-9325-1G
CHF 129.23
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 1-butyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H18N2O2/c1-3-5-8-16-10-15-12-9-11(6-7-13(12)16)14(17)18-4-2/h6-7,9-10H,3-5,8H2,1-2H3
InChI
ZPRNYXHAECWWEB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9325
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9325
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)