Documenti fondamentali
COM456878695
Combi-Blocks, Inc.
trans-(4-Propylcyclohexyl)cyclohex-1-enylboronic acid pinacol ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.33
Numero MDL:
Iupac Name
(S)-4,4,5,5-tetramethyl-2-(4'-propyl-[1,1'-bi(cyclohexan)]-3-en-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C21H37BO2/c1-6-7-16-8-10-17(11-9-16)18-12-14-19(15-13-18)22-23-20(2,3)21(4,5)24-22/h14,16-18H,6-13,15H2,1-5H3/t16?,17?,18-/m1/s1
InChI
QSIBNMWSVJTKLV-DAWZGUTISA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-6443
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-6443
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)