Documenti fondamentali
COM448687855
Combi-Blocks, Inc.
3-Fluorobenzylmethylsulfone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.22
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
1-fluoro-3-[(methylsulfonyl)methyl]benzene
Inchi Code
1S/C8H9FO2S/c1-12(10,11)6-7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,6H2,1H3
InChI
BWJMWCGPPGYHRZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YE-0034
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YE-0034
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)