COM448685911
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 2-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]pyridine-4-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: YB-4689-250MG
CHF 364.59
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: YB-4689-250MG
CHF 364.59
Iupac Name
tert-butyl 2-(4-(methoxycarbonyl)phenyl)isonicotinate
Inchi Code
1S/C18H19NO4/c1-18(2,3)23-17(21)14-9-10-19-15(11-14)12-5-7-13(8-6-12)16(20)22-4/h5-11H,1-4H3
InChI
NLLRSUQFHZDZOD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4689
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)