Documenti fondamentali
COM448685762
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-5-(2,5-difluorophenyl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.19
Numero MDL:
Iupac Name
5-(2,5-difluorophenyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H8F2N2/c12-8-2-3-10(13)9(5-8)7-1-4-11(14)15-6-7/h1-6H,(H2,14,15)
InChI
FTTZOAFANBWLJT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4366
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4366
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)