Documenti fondamentali
COM448685746
Combi-Blocks, Inc.
5-(2-Fluoro-5-methylphenyl)pyridin-2-amine
Scegli un formato
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
SKU del venditore: YB-4294-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.23
Numero MDL:
SKU del venditore: YB-4294-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(2-fluoro-5-methylphenyl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C12H11FN2/c1-8-2-4-11(13)10(6-8)9-3-5-12(14)15-7-9/h2-7H,1H3,(H2,14,15)
InChI
MDZIEXYUPXYZGX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4294
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4294
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)