Documenti fondamentali
COM448685466
Combi-Blocks, Inc.
5-Chloro-3-(4-hydroxymethylphenyl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.69
Numero MDL:
Iupac Name
5-chloro-4'-(hydroxymethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H11ClO3/c15-13-6-11(5-12(7-13)14(17)18)10-3-1-9(8-16)2-4-10/h1-7,16H,8H2,(H,17,18)
InChI
QNPVCQDOLKHJRI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-9501
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-9501
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)