Documenti fondamentali
COM448685456
Combi-Blocks, Inc.
4-Chloro-3-(4-formylphenyl)benzoic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 170.76
1 G
CHF 336.90
5 G
CHF 1’167.60
SKU del venditore: YA-9256-250MG
CHF 170.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 170.76
1 G
CHF 336.90
5 G
CHF 1’167.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.68
Numero MDL:
SKU del venditore: YA-9256-250MG
CHF 170.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-chloro-4'-formyl[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9ClO3/c15-13-6-5-11(14(17)18)7-12(13)10-3-1-9(8-16)2-4-10/h1-8H,(H,17,18)
InChI
XFSNYZOUSWRPPL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-9256
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-9256
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)