Documenti fondamentali
COM448685434
Combi-Blocks, Inc.
5-Chloro-3-(4-fluorophenyl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.66
Numero MDL:
Iupac Name
5-chloro-4'-fluoro[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H8ClFO2/c14-11-6-9(5-10(7-11)13(16)17)8-1-3-12(15)4-2-8/h1-7H,(H,16,17)
InChI
WQBPPCXSAODAEI-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-9067
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-9067
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)