COM448685424
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloro-4-(3-fluorophenyl)benzoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: YA-9035-1G
CHF 226.14
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: YA-9035-1G
CHF 226.14
Iupac Name
3-chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H8ClFO2/c14-12-7-9(4-5-11(12)13(16)17)8-2-1-3-10(15)6-8/h1-7H,(H,16,17)
InChI
RFGKDSXGCSFKAP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-9035
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)