COM448685326
Combi-Blocks, Inc.
3-(4-Trifluoromethoxyphenyl)Isonicotinic acid
About This Item
Iupac Name
3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C13H8F3NO3/c14-13(15,16)20-9-3-1-8(2-4-9)11-7-17-6-5-10(11)12(18)19/h1-7H,(H,18,19)
InChI
JDRYLAIURDJPPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8166
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8166
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)