Documenti fondamentali
COM448685320
Combi-Blocks, Inc.
5-(3,5-Dichlorophenyl)picolinic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 821.48
5 G
CHF 1’721.40
SKU del venditore: YA-7883-1G
CHF 821.48
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 821.48
5 G
CHF 1’721.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.1
Numero MDL:
SKU del venditore: YA-7883-1G
CHF 821.48
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(3,5-dichlorophenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H7Cl2NO2/c13-9-3-8(4-10(14)5-9)7-1-2-11(12(16)17)15-6-7/h1-6H,(H,16,17)
InChI
GIDXNGGKTSSOGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-7883
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-7883
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)