Documenti fondamentali
COM448685305
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-methoxycarbonylphenyl)Isonicotinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.25
Numero MDL:
Iupac Name
2-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C14H11NO4/c1-19-14(18)10-4-2-9(3-5-10)12-8-11(13(16)17)6-7-15-12/h2-8H,1H3,(H,16,17)
InChI
LPZDSRMLEOKDQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-7468
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-7468
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)