Key Documents
COM448685298
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-t-butylphenyl)Isonicotinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.32
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
2-(4-tert-butylphenyl)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C16H17NO2/c1-16(2,3)13-6-4-11(5-7-13)14-10-12(15(18)19)8-9-17-14/h4-10H,1-3H3,(H,18,19)
InChI
YOVPEGIHXKWZTA-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
G5018C1036R5131
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
goat
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-7400
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-7400
Certificati d'analisi (COA)
Ti serve un CdA esemplificativo?
Questo è un Certificato d’Analisi (CdA) campione; esso potrebbe non essere rappresentativo di un lotto di prodotto recente.