Documenti fondamentali
COM448685222
Combi-Blocks, Inc.
5-(3-Aminophenyl)nicotinic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 364.59
1 G
CHF 821.48
5 G
CHF 3’105.90
SKU del venditore: YA-6043-250MG
CHF 364.59
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 364.59
1 G
CHF 821.48
5 G
CHF 3’105.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.22
Numero MDL:
SKU del venditore: YA-6043-250MG
CHF 364.59
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(3-aminophenyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O2/c13-11-3-1-2-8(5-11)9-4-10(12(15)16)7-14-6-9/h1-7H,13H2,(H,15,16)
InChI
OSCMDJNVUGQUIT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6043
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6043
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)