Documenti fondamentali
COM448685210
Combi-Blocks, Inc.
5-(2-Methylphenyl)nicotinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.24
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-(2-methylphenyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c1-9-4-2-3-5-12(9)10-6-11(13(15)16)8-14-7-10/h2-8H,1H3,(H,15,16)
InChI
MHRKSAQEXFTVFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-5992
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-5992
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)