COM448685138
Combi-Blocks, Inc.
2-Cyano-5-(3-formylphenyl)phenol
Scegli un formato
SKU del venditore: YA-3096-1G
CHF 336.90
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: YA-3096-1G
CHF 336.90
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3'-formyl-3-hydroxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H9NO2/c15-8-13-5-4-12(7-14(13)17)11-3-1-2-10(6-11)9-16/h1-7,9,17H
InChI
ORIFYTFYZTXXMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-3096
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)