Documenti fondamentali
COM448685137
Combi-Blocks, Inc.
3-Cyano-5-(4-cyanophenyl)phenol
Scegli un formato
250 MG
CHF 267.68
1 G
CHF 544.58
SKU del venditore: YA-3091-250MG
CHF 267.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 267.68
1 G
CHF 544.58
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.23
Numero MDL:
SKU del venditore: YA-3091-250MG
CHF 267.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3,4'-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C14H8N2O/c15-8-10-1-3-12(4-2-10)13-5-11(9-16)6-14(17)7-13/h1-7,17H
InChI
DIJDJBUVDVMXFR-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-3091
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-3091
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)