Documenti fondamentali
COM448685084
Combi-Blocks, Inc.
3-(4-BOC-Aminophenyl)phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.34
Numero MDL:
Iupac Name
4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3'-hydroxy-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C17H19NO3/c1-17(2,3)21-16(20)18-14-9-7-12(8-10-14)13-5-4-6-15(19)11-13/h4-11,19H,1-3H3,(H,18,20)
InChI
HGIGIXLZDXZDHL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1901
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1901
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)