COM448685081
Combi-Blocks, Inc.
2-(3-BOC-Aminophenyl)phenol
Scegli un formato
SKU del venditore: YA-1897-1G
CHF 336.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: YA-1897-1G
CHF 336.90
Iupac Name
3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2'-hydroxy-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C17H19NO3/c1-17(2,3)21-16(20)18-13-8-6-7-12(11-13)14-9-4-5-10-15(14)19/h4-11,19H,1-3H3,(H,18,20)
InChI
HYJWABFIDNHSGT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1897
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)