Documenti fondamentali
COM448685037
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Trifluoromethylphenyl)phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-ol
Inchi Code
1S/C13H9F3O/c14-13(15,16)10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)17/h1-8,17H
InChI
ROYWNPVVVXHAHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1771
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1771
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)