Documenti fondamentali
COM448684966
Combi-Blocks, Inc.
3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.23
Numero MDL:
Iupac Name
2'-fluoro-5'-methyl[1,1'-biphenyl]-3-ol
Inchi Code
1S/C13H11FO/c1-9-5-6-13(14)12(7-9)10-3-2-4-11(15)8-10/h2-8,15H,1H3
InChI
USGSNBHKTIIERV-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1538
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1538
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)