Documenti fondamentali
COM448684906
Combi-Blocks, Inc.
4-(3-Trifluoromethoxyphenyl)benzoic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
10 G
CHF 447.66
SKU del venditore: YA-1356-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
10 G
CHF 447.66
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.22
Numero MDL:
SKU del venditore: YA-1356-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3'-(trifluoromethoxy)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9F3O3/c15-14(16,17)20-12-3-1-2-11(8-12)9-4-6-10(7-5-9)13(18)19/h1-8H,(H,18,19)
InChI
COCUWGMMRYYPDJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1356
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1356
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)