Documenti fondamentali
COM448684887
Combi-Blocks, Inc.
4-(5-Carboxy-2-fluorophenyl)benzoic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
SKU del venditore: YA-1266-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.22
Numero MDL:
SKU del venditore: YA-1266-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-fluoro[1,1'-biphenyl]-3,4'-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9FO4/c15-12-6-5-10(14(18)19)7-11(12)8-1-3-9(4-2-8)13(16)17/h1-7H,(H,16,17)(H,18,19)
InChI
VBAURUWJCUZANA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1266
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1266
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)