COM448684563
Combi-Blocks, Inc.
5-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Scegli un formato
SKU del venditore: WZ-9467-1G
CHF 143.07
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: WZ-9467-1G
CHF 143.07
Iupac Name
5-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C9H10N4O/c1-6-3-2-4-8-11-7(5-13(6)8)9(14)12-10/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,14)
InChI
YZHUOSZIGGMOJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9467
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)