Documenti fondamentali
COM448684309
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 1-tert-butyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
Scegli un formato
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
10 G
CHF 447.66
25 G
CHF 724.56
SKU del venditore: WZ-9081-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
10 G
CHF 447.66
25 G
CHF 724.56
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.31
Numero MDL:
SKU del venditore: WZ-9081-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 1-tert-butyl-2-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H18N2O2/c1-9-15-11-8-10(13(17)18-5)6-7-12(11)16(9)14(2,3)4/h6-8H,1-5H3
InChI
RGHLNYMCIDPRRB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9081
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9081
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)