Documenti fondamentali
COM448684277
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-1-methanesulfonyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.1
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H6BrF3O3S/c1-16(13,14)7-3-2-5(4-6(7)9)15-8(10,11)12/h2-4H,1H3
InChI
PVBDKHOYTORIOG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9038
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9038
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)