Documenti fondamentali
COM448684232
Combi-Blocks, Inc.
Potassium (4-BOC-amino-2-fluorophenyl)trifluoroboranuide
About This Item
Peso molecolare:
317.13
Numero MDL:
Iupac Name
potassium (4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-fluorophenyl)trifluoroborate
Inchi Code
1S/C11H13BF4NO2.K/c1-11(2,3)19-10(18)17-7-4-5-8(9(13)6-7)12(14,15)16;/h4-6H,1-3H3,(H,17,18);/q-1;+1
InChI
XWQMSMQWZFFKIT-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?TB-5589
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?TB-5589
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)