Documenti fondamentali
COM448683746
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-2,6-bis-hydroxymethyl-phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.06
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-2,6-bis(hydroxymethyl)phenol
Inchi Code
1S/C8H9BrO3/c9-7-1-5(3-10)8(12)6(2-7)4-11/h1-2,10-12H,3-4H2
InChI
YODIAPFXESLZGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-9177
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-9177
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)