COM448673145
Combi-Blocks, Inc.
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzonitrile
About This Item
Iupac Name
3-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)6-14-8-3-1-2-7(4-8)5-13/h1-4H,6H2
InChI
BUBZNWCCBZXQDP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-3623
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)