COM448669904
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 3-(hydroxyimino)cyclobutane-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 3-nitrosocyclobutane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(9)5-3-6(4-5)8-10/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI
LSVKHAIYXODRAB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5962
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)