Documenti fondamentali
COM448669529
Combi-Blocks, Inc.
2-(N-BOC-Amino)thioanisole
Scegli un formato
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
10 G
CHF 475.35
25 G
CHF 890.70
100 G
CHF 2’552.10
SKU del venditore: SH-5394-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
10 G
CHF 475.35
25 G
CHF 890.70
100 G
CHF 2’552.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.34
Numero MDL:
SKU del venditore: SH-5394-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 2-(methylsulfanyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H17NO2S/c1-12(2,3)15-11(14)13-9-7-5-6-8-10(9)16-4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)
InChI
BUKWUUUUGKOREC-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5394
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5394
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)