Documenti fondamentali
COM448669495
Combi-Blocks, Inc.
N-[(4-Cyanophenyl)(4-fluorophenyl)methyl]acetamide
Scegli un formato
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
25 G
CHF 1’721.40
SKU del venditore: SH-5342-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
25 G
CHF 1’721.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.29
Numero MDL:
SKU del venditore: SH-5342-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[(4-cyanophenyl)(4-fluorophenyl)methyl]acetamide
Inchi Code
1S/C16H13FN2O/c1-11(20)19-16(14-6-8-15(17)9-7-14)13-4-2-12(10-18)3-5-13/h2-9,16H,1H3,(H,19,20)
InChI
HBDSWDUDNYFTMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5342
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5342
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)