COM448669467
Combi-Blocks, Inc.
1-Chloro-2-(cyclopropylmethoxy)-4-nitrobenzene
About This Item
Iupac Name
1-chloro-2-(cyclopropylmethoxy)-4-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C10H10ClNO3/c11-9-4-3-8(12(13)14)5-10(9)15-6-7-1-2-7/h3-5,7H,1-2,6H2
InChI
QMJYEEVSIREZCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5295
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5295
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)