COM448668852
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 5-(dimethoxymethyl)pyridine-2-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: QY-1318-1G
CHF 336.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: QY-1318-1G
CHF 336.90
Iupac Name
methyl 5-(dimethoxymethyl)-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO4/c1-13-9(12)8-5-4-7(6-11-8)10(14-2)15-3/h4-6,10H,1-3H3
InChI
JHFUIEBNXZAMMC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1318
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)