Documenti fondamentali
COM448668714
Combi-Blocks, Inc.
2-Piperidino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Scegli un formato
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
10 G
CHF 447.66
25 G
CHF 724.56
100 G
CHF 1’721.40
SKU del venditore: QY-1108-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 143.07
5 G
CHF 309.21
10 G
CHF 447.66
25 G
CHF 724.56
100 G
CHF 1’721.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.23
Numero MDL:
SKU del venditore: QY-1108-1G
CHF 143.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2-(1-piperidinyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C11H13F3N2/c12-11(13,14)9-5-4-6-15-10(9)16-7-2-1-3-8-16/h4-6H,1-3,7-8H2
InChI
ZNYHIWMJPXRGPV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1108
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1108
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)