COM448668636
Combi-Blocks, Inc.
N-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide
Scegli un formato
SKU del venditore: QL-4225-1G
CHF 143.07
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: QL-4225-1G
CHF 143.07
Iupac Name
N-ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-3-12-11(13)8-9-5-4-6-10(7-9)14-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI
SOEZMPWNUSHQPI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4225
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)