Documenti fondamentali
COM448668545
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-N-cyclopentyl-5-fluorobenzamide
Scegli un formato
1 G
CHF 170.76
5 G
CHF 392.28
10 G
CHF 641.49
25 G
CHF 1’222.98
SKU del venditore: QL-4083-1G
CHF 170.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 170.76
5 G
CHF 392.28
10 G
CHF 641.49
25 G
CHF 1’222.98
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.14
Numero MDL:
SKU del venditore: QL-4083-1G
CHF 170.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-N-cyclopentyl-5-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C12H13BrFNO/c13-9-5-8(6-10(14)7-9)12(16)15-11-3-1-2-4-11/h5-7,11H,1-4H2,(H,15,16)
InChI
DBBKTUWHYFNQSN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4083
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4083
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)